Key Documents
CDS025265
Sigma-Aldrich
Potassium (E)-3,3′-dioxo-[2,2′-biindolinylidene]-5,5′-disulfonate
AldrichCPR
Sinonimo/i:
Indigodisulfonate dipotassium salt, dipotassium;2-(3-hydroxy-5-sulfonato-1H-indol-2-yl)-3-oxoindole-5-sulfonate"
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H8O8N2S2K2
Numero CAS:
Peso molecolare:
498.57
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Stringa SMILE
[K+].[K+].[S](=O)(=O)([O-])c1cc2c(cc1)N\C(=C3\Nc4c(cc(cc4)[S](=O)(=O)[O-])C\3=O)\C2=O
InChI
InChI=1S/C12H10F17NO3S/c1-2-30(3-4-31)34(32,33)12(28,29)10(23,24)8(19,20)6(15,16)5(13,14)7(17,18)9(21,22)11(25,26)27/h31H,2-4H2,1H3
PLXHLMUZUKUFAR-QDBORUFSSA-L