Documenti fondamentali
C112852
Sigma-Aldrich
2-Cyclopentene-1-acetic acid
98%
Sinonimo/i:
2-Cyclopenten-1-ylacetic acid
About This Item
Formula condensata:
C5H7CH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.15
Beilstein:
2042172
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.468 (lit.)
P. ebollizione
93-94 °C/2.5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
19 °C (lit.)
Densità
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)CC1CCC=C1
InChI
1S/C7H10O2/c8-7(9)5-6-3-1-2-4-6/h1,3,6H,2,4-5H2,(H,8,9)
NNRZTJAACCRFRV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)