BR782035
BRAND® microplate BRANDplates®, cellGrade Plus
size 96 wells, size 330 μL, flat bottom, black, with transparent bottom
Sinonimo/i:
BRANDplates®, Cell culture, Microplates, Tissue culture, cellGradeplus
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
black wells
flat bottom
polystyrene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
skirt (F-bottom)
Confezionamento
pack of 5 ea
pkg of (bulk packed)
Produttore/marchio commerciale
BRAND 782035
Misura
330 μL
96 wells
Volume d’esercizio
330 μL
Colore
black, with transparent bottom
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)