BR781989
BRAND® microplate BRANDplates®, cellGrade
size 384 wells, size 120 μL, flat bottom, black, with transparent bottom
Sinonimo/i:
BRANDplates®, Cell culture, Microplates, Tissue culture, cellGrade
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
black wells
flat bottom
polystyrene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
skirt (F-bottom, transparent bottom)
Confezionamento
pkg of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 781989
Misura
120 μL
384 wells
Volume d’esercizio
120 μL
Colore
black, with transparent bottom
Compatibilità
suitable for (bacteriological assays)
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Optimal surfaces for optimal results
- Reliable quality from the cleanroom
- Tested by independent laboratories
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR781989-5EA | 4061834123361 |