BR781731
BRAND® microplate BRANDplates®, immunoGrade
size 96 wells, size 330 μL, flat bottom, black, with transparent bottom
Sinonimo/i:
BRANDplates®, Immunology, Microplates, high binding, immunoGrade
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
black wells
flat bottom
polystyrene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid: no
skirt (F-bottom)
Confezionamento
pack of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 781731
Misura
330 μL
96 wells
Volume d’esercizio
330 μL
Colore
black, with transparent bottom
Compatibilità
suitable for (bacteriological assays)
Tipo di binding
high binding surface
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)