BR781680
BRAND® microplate BRANDplates®, pureGrade
size 384 wells, size 100 μL, flat bottom, transparent
Sinonimo/i:
BRANDplates®, Microplates, pureGradeS
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
colorless wells
flat bottom
polystyrene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
skirt (F-bottom)
Confezionamento
pack of 50 ea
pkg of (individually packaged)
Produttore/marchio commerciale
BRAND 781680
Misura
100 μL
384 wells
Volume d’esercizio
100 μL
Colore
transparent
Compatibilità
suitable for (bacteriological assays)
Tipo di binding
non-treated surface
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Optimal surfaces for optimal results
- Reliable quality from the cleanroom
- Tested by independent laboratories
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR781680-50EA | 4061834131946 |