BR781661
BRAND® microplate BRANDplates®, pureGrade
size 96 wells, size 360 μL, V-bottom, transparent
Sinonimo/i:
BRANDplates®, Microplates, pureGradeS
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
V-bottom
colorless wells
polystyrene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
skirt (V-bottom)
Confezionamento
pack of 50 ea
pkg of (individually packaged)
Produttore/marchio commerciale
BRAND 781661
Misura
360 μL
96 wells
Volume d’esercizio
360 μL
Colore
transparent
Compatibilità
suitable for (bacteriological assays)
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Optimal surfaces for optimal results
- Reliable quality from the cleanroom
- Tested by independent laboratories
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)