Key Documents
BR780771
BRAND® screw caps with tamper evident screw cap for micro tubes
blue
Sinonimo/i:
Accessories, Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps, Tubes
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
Materiali
blue
polypropylene
Confezionamento
pack of 1000 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 780771
Descrizione generale
Applications: -196 °C to +121 °C.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)