BR708472
BRAND® set of lids for micro weighing vessel 3 spare lids
Sinonimo/i:
Accessories, Calibration Software, EASYCAL
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.71
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 3 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 708472
Descrizione generale
The extremely small cap opening and internal filter provides simple protection against evaporation.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)