BR708220
Filling tube for Dispensette® S Organic / S Organic
25, 50 and 100 mL, FEP tube, L 250-480 mm, individual adjustment of length
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
FEP tube
Produttore/marchio commerciale
BRAND 708220
Confezionamento
1 ea of
Lunghezza
250-480 mm
D.E.
6 mm
Capacità
25, 50 and 100 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Adjusts to various bottle heights.
Note legali
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR708220-1EA | 4061831858709 |