Documenti fondamentali
BR708116
Discharge tube with recirculation valve for Dispensette® S
Organic, 25, 50 and 100 mL,
fine tip
, L 135 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiali
polypropylene cap
Produttore/marchio commerciale
BRAND 708116
Confezionamento
1 ea of
Lunghezza
135 mm
Capacità
25, 50 and 100 mL
Descrizione generale
With recirculation valve
Note legali
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)