BR705129
Wall mount for HandyStep® S
About This Item
Codice UNSPSC:
41121506
NACRES:
NB.01
Prodotti consigliati
Materiali
PC
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 705129
Descrizione generale
- For use with HandyStep® S
- Accessory
- Storage rack
- Holds pipetters
Note legali
HandyStep is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)