Documenti fondamentali
BR704523
BRAND® discharge tube seripettor® /seripettor® pro
for 25 mL
Sinonimo/i:
Accessories, Bottle-top Dispenser, Dispenser, seripettor®
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiali
PTFE
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 704523
Lunghezza
800 mm
Descrizione generale
Tubing PTFE, coiled, length 800 mm, with safety handle. Not suited for peroxide.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
seripettor is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)