BR6733
Discharge valve for Dispensette® S
Trace Analysis, 10 mL, Tantalum spring, valve marking with ′Ta′
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
BRAND 6733
Confezionamento
1 ea of
Capacità
10 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Discharge Valve
Note legali
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)