Documenti fondamentali
BR471400
BRAND® staining tray, black
size 76 mm × 26 mm , for 25 slides, POM
Sinonimo/i:
Microscopy, Staining, Staining Accessories
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
MA.01
Materiali
POM
Caratteristiche
Holds 25 x slides 76x26 mm
for use with black staining trough
Confezionamento
pack of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 471400
Misura
76 mm × 26 mm , for 25 slides
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)