BR27816
BRAND® BLAUBRAND® graduated pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
capacity 0.5 mL , with 0.01 mL subdivisions, type 2
Sinonimo/i:
BLAUBRAND®, Graduated Pipettes, Pipettes
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
AR-Glas®
agenzia
according to DIN 12 697
Caratteristiche
class AS
graduation
Confezionamento
pack of 12
Produttore/marchio commerciale
BRAND 27816
Campo di misura
accuracy: 0.01 mL
Capacità
0.5 mL , with 0.01 mL subdivisions
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.