BR137935
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, double-ended
double-ended, L 54 mm, diam. 8 mm
Sinonimo/i:
Magnetic Stirring Bars, PTFE
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE
double-ended
Produttore/marchio commerciale
BRAND 137935
Lunghezza
54 mm
Diametro
8 mm
Descrizione generale
Excellent centering, small contact surface and high turbulence even at low speeds.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)