BMSR2024
Benchmark RotoMini Plus Variable Speed Rotator with tube holders
AC/DC input 115 V
Sinonimo/i:
tube rotator, mini tube rotator, lab roller, mini lab roller, lab revolver, rotoflex, rotoflex, argos rotator, mini rotator
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
positions< 96
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific R2024
Parametri
5-70 rpm speed
Largh. × lungh. × alt.
41 cm × 13.7 cm × 19.9 cm
Descrizione generale
Applicazioni
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)