Documenti fondamentali
BMSE1101SK
Benchmark myGel Mini Electrophoresis System Starter Kit
AC/DC input 115 V
Sinonimo/i:
protein separation, gel catsing
About This Item
Codice UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.13
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific E1101-SK
Descrizione generale
myGel Mini Electrophoresis Starter kit includes mini gel box with integrated power supply, casting set, small bottle of agarose and a mini balance
Applicazioni
Electrophoresis
Note legali
myGel is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)