Key Documents
BMSD113205TP
Benchmark Zirconium Bulk Beads
bead diam. 0.5 mm, Molecular Biology (TriplePure)
Sinonimo/i:
grinding medium, grinding beads, beads for homogenization
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Materiali
(zirconium)
Grado
Molecular Biology (TriplePure)
Confezionamento
pkg of 250 g
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific D1132-05TP
Diam. particelle
0.5 mm
Compatibilità
BeadBug and BeadBlaster
Descrizione generale
Loose, bulk beads, 1.5mm diameter, zirconium, TriplePure Molecular Biology Grade for bead homogenization
Applicazioni
Bead homogenization
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)