BMSBT4500
Benchmark Orbi-Shaker™ CO2 with remote controller
AC/DC input 115 V
Sinonimo/i:
orbital shaker, microplate shaker, carbon dioxide incubator, CO2 incubation, harsh enviroment incubation
About This Item
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific BT4500
Parametri
200-1200 rpm speed
Largh. × lungh. piastra
33 cm × 30 cm
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)