BMSBSH300EUK
MyBlock™ Mini dry bath with cooling
AC/DC input 100 V / 240 V AC, UK plug
Sinonimo/i:
block heater/cooler, mini block heater/cooler, personal dry bath
About This Item
Codice UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.76
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific BSH300-E-UK
Parametri
-25 °C temp. range (100 °C)
Descrizione generale
- Capable of heating as well as cooling test samples
- Minimum Programmable temp.: 0 C
- Compact, fits in the palm of your hand
- Exchangeable blocks for 0.2 to 50ml tubes
Note legali
MyBlock is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)