BAH369461010
SP Bel-Art® Sterileware™ Long Handled Sampling Spoon
white polystyrene, nominal capacity 14.79 mL , 3tsp, L × W 17.8 cm (7 in.) × 1.5625 in. (40 mm), sterile, pkg of 10 ea (individually wrapped)
Sinonimo/i:
Lab Scoop, dispensing tool, spoon
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
white polystyrene
Sterilità
sterile
Confezionamento
pkg of 10 ea (individually wrapped)
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art H36946-1010
Lungh. × largh.
17.8 cm (7 in.) × 1.5625 in. (40 mm)
Capacità nominale
14.79 mL , 3tsp
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Ten individually packaged spoons are sealed in an outer bag to create multiples layers of protection against contaminants and debris
- Ideal for use in multi-zone clean rooms
- FDA grade polystyrene safe for food, drug and cosmetic use
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)