BAF188720000
SP Bel-Art® Radioimmunoassay Tube Rack
to hold, holds 120 x 16-20mm Tubes
Sinonimo/i:
polypropylene rack, tube holder
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
to hold holds 120 x 16-20mm Tubes
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F18872-0000
H × L × width
3.5 in. (89 mm) × 13.25 in. (335 mm) × 10.25 in. (260 mm)
Alt. piattaforma
2.8125 in. (71 mm)
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Easy tracking of last tube filled by using alternate rows and rotating the tubes
- Useful in clinical labs for storage of samples
- Steam autoclavable at 121ºC (250ºF)
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)