Documenti fondamentali
BAF170940020
Scienceware® Aquet® liquid detergent
volume 20 x 20 mL , pouches
Sinonimo/i:
liquid detergent
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Confezionamento
pack of 20 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F17094-0020
Volume
20 x 20 mL , pouches
Descrizione generale
Safe for glassware, plastics and surfaces, this phosphate-free, nonionic surfactant will not etch or mar precision glassware. It rinses quickly and dries without wiping.
Note legali
Aquet is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)