Documenti fondamentali
BAF170720000
Cleanware microscope optics cleaning kit
pack of 1 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41103200
NACRES:
NB.35
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F17072-0000
Descrizione generale
This handy kit has everything you need, including ten pre-saturated optic and lens cleaning pads, two individually wrapped packs of anti-static plastic surface wipes and two 15.2 cm (6 in.) swabs which are pre-moistened with alcohol. Complete instructions for use included.
  • Includes 10 pre-saturated cleaning pads
  • Two packs of anti-static wipes
Note legali
Ricambio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Immersion oil viscosity 150 cSt (lit.)
Sigma-Aldrich
I0765
Immersion oil