BAF131610005
SP Bel-Art® disposal bag
width × H × thickness 24 in. (610 mm) × 30 in. (760 mm) × 0.04 mm (1.5 mil), pack of 100 ea, translucent polypropylene
Sinonimo/i:
bag, disposal bag
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
translucent polypropylene
Caratteristiche
label (Without Biohazard Warning Label or Sterilization Indicator Patch)
Fits waste can 7.3 or 12 gallon
Confezionamento
pack of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F13161-0005
width × H × thickness
24 in. (610 mm) × 30 in. (760 mm) × 0.04 mm (1.5 mil)
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Transparent polypropylene; 0.03mm (1.5 mil) thick
- Pass ASTM
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)