ALD01658
3-((2-chlorophenyl) amino)-3-methylbutan-1-ol
About This Item
Forma fisica
oil
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(CCO)(C)NC1=C(Cl)C=CC=C1
InChI
1S/C11H16ClNO/c1-11(2,7-8-14)13-10-6-4-3-5-9(10)12/h3-6,13-14H,7-8H2,1-2H3
UMFBIZZIGNVNCG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)