ALD00592
N-Boc-N′-TFA-pyrazole-1-carboxamidine
95%
Sinonimo/i:
N-Boc,N′-trifluoroacetyl-guanylpyrazole, tert-Butyl-((1H-pyrazol-1-yl)(2,2,2-trifluoroacetamido)methylene)carbamate, TurboGuan
Saggio
95%
Forma fisica
powder or crystals
Punto di fusione
120-125 °C
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Powerful guanidinylation reagent from the Baran Lab developed for the installation of monoprotected boc-guanidine on primary and secondary amines, particularly electron-deficient and hindered amines.
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)