ALD00536
Serine Hydrolase Inhibitor-13
Sinonimo/i:
tert-Butyl 4-(4-methyl-1H-pyrazole-1-carbonyl)piperazine-1-carboxylate, SHI-13
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Stringa SMILE
O=C(N1CCN(C(OC(C)(C)C)=O)CC1)N2N=CC(C)=C2
InChI
1S/C14H22N4O3/c1-11-9-15-18(10-11)12(19)16-5-7-17(8-6-16)13(20)21-14(2,3)4/h9-10H,5-8H2,1-4H3
HJQWRDQCFRVZTL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)