A79809
5-Aminosalicylic acid
95%
Sinonimo/i:
5-AS, 5-Amino-2-hydroxybenzoic acid, Mesalamine
Saggio
95%
Stato
powder with small lumps
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
275-280 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
detection
peptide synthesis
Stringa SMILE
Nc1ccc(O)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
KBOPZPXVLCULAV-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ALOX5(240) , PPARG(5468) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
A79809-5G | 4061833390887 |
A79809-500G | |
A79809-100G | 4061833390870 |