Key Documents
A12801
Sigma-Aldrich
2-Acetylbenzoic acid
99%
Sinonimo/i:
3-Hydroxy-3-methylphthalide, Acetophenone-2-carboxylic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H8O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.16
Beilstein:
1210557
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
115-117 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)c1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C9H8O3/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
QDAWXRKTSATEOP-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Synthesis, 43-43 (1977)
Yashpal S Chhonker et al.
Biomedical chromatography : BMC, 30(3), 466-473 (2015-08-01)
The interest in therapeutic drug monitoring has increased over the last few years. Inter- and intra-patient variability in pharmacokinetics, plasma concentration related toxicity and success of therapy have stressed the need of frequent therapeutic drug monitoring of the drugs. A