Documenti fondamentali
A100C
Sigma-Aldrich
Printed Circuit Board Chip
A100C
About This Item
NACRES:
NC.13
Materiali
ENEPIG plating
FR-4 glass epoxy laminate substrate
copper ground plane
copper via(s)
metal pin
plastic header
Caratteristiche
wirebondable with headers
Produttore/marchio commerciale
A100C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)