96720
Z-Tle-OH (dicyclohexylammonium) salt
≥99.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Z-L-tert-Leucine (dicyclohexylammonium) salt
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]20/D −6.5±1°, c = 1% in methanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
163-167 °C
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)(C)[C@H](NC(=O)OCc3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C14H19NO4.C12H23N/c1-14(2,3)11(12(16)17)15-13(18)19-9-10-7-5-4-6-8-10;1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17);11-13H,1-10H2/t11-;/m1./s1
ZZVHEFCADXTNTP-RFVHGSKJSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)