939633
Indoline-2-thione
≥-95%
Sinonimo/i:
2,3-Dihydro-1H-indole-2-thione
Saggio
≥-95%
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Photocatalysis
Caratteristiche più verdi
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Colore
white to yellow
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
S=C1NC2=CC=CC=C2C1
InChI
InChI=1S/C8H7NS/c10-8-5-6-3-1-2-4-7(6)9-8/h1-4H,5H2,(H,9,10)
IGJWTYFTQNHSEK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- The MgI2-catalyzed nucleophilic ring opening of donor-acceptor cyclopropanes
- The synthesis of indole-fused dihydrothiopyrano scaffolds via [3+3] annulations of donor-acceptor cyclopropanes
- The preparation of 2-carboxylated thieno [2,3- b] indoles
- The synthesis of thioethers from aryl chlorides & alcohols
Caratteristiche e vantaggi
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)