938149
Ethyl methyl carbonate
Technipur®, 99.9%, ≤10 ppm acid, ≤10 ppm H2O
Sinonimo/i:
Carbonic acid ethyl methyl ester, EMC, Methyl ethyl carbonate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
battery grade
Livello qualitativo
Saggio
99.9%
Stato
liquid
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezze
≤10 ppm H2O
≤10 ppm acid
P. ebollizione
101 °C
Punto di fusione
-55 °C
Densità
1.01 g/cm3
applicazioni
battery manufacturing
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
CCOC(=O)OC
InChI
1S/C4H8O3/c1-3-7-4(5)6-2/h3H2,1-2H3
JBTWLSYIZRCDFO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
71.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
22 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)