Documenti fondamentali
936448
Sigma-Aldrich
Fmoc-Gly-Gly-Gly-OH
≥95%
Sinonimo/i:
2-[2-[2-([[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl]amino)acetamido]acetamido]acetic acid, 2-[[2-[[2-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)acetyl]amino]acetyl]amino]acetic acid, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]glycylglycylglycine, Glycine, N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]glycylglycyl-, Glycine, N-[N-[N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]glycyl]glycyl]-
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H21N3O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
411.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder or crystals
Colore
white to off-white
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(OCC1C=2C=CC=CC2C=3C=CC=CC31)NCC(=O)NCC(=O)NCC(=O)O
InChI
InChI= 1S/C21H21N3O6/c25-18(23-11-20(27)28)9-22-19(26)10-24-21(29)30-12-17-15-7-3-1-5-13(15)14-6-2-4-8-16(14)17/h1-8,17H,9-12H2,(H,22,26)(H,23,25)(H,24,29)(H,27,28)
Applicazioni
Fmoc-Gly-Gly-Gly-OH is a lysosomally cleavable linker used in construction of antibody-drug conjugates (ADC & Bioconjugation).
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)