936359
Chondroitin Sulfate A Methacrylate
15% methacrylated
Sinonimo/i:
CS-MA, CSMA, Chondroitin Sulfate, Chondroitin Sulfate A sodium salt Methacrylate, Chondroitin Sulfate Glycidyl Methacrylate, Chondroitin Sulfate acrylate, Chondroitin sulfate-methacrylate, Methacrylated chondroitin sulfate, Photocurable Chondroitin Sulfate
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Colore
white to light yellow, light brown
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
- Tissue engineering
- 3D bioprinting
- drug and gene delivery
Caratteristiche e vantaggi
- Biocompatible
- 15% methacrylated
- Photo- or thermally crosslinkable
- Negatively charged
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)