Documenti fondamentali
93528
Sigma-Aldrich
Ethyl azidoacetate solution
~25% in ethanol (NMR)
About This Item
Formula condensata:
N3CH2COOCH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.12
Beilstein:
4247209
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato:
solution
Stato
solution
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Concentrazione
~25% in ethanol (NMR)
Gruppo funzionale
azide
ester
Stringa SMILE
CCOC(=O)CN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C4H7N3O2/c1-2-9-4(8)3-6-7-5/h2-3H2,1H3
HVJJYOAPXBPQQV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)