933953
Sodium difluoro(oxalato)borate
≥99%, battery grade
Sinonimo/i:
NaDFOB, NaFOB, Sodium difluoro(ethanedioato)borate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
battery grade
Livello qualitativo
Descrizione
Application: Battery manufacturing
Saggio
≥99%
Stato
powder
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezze
≤0.2% H2O
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 ppm
sulfate (SO42-): ≤20 ppm
Cationi in tracce
Ca: ≤20 ppm
K: ≤20 ppm
Mg: ≤20 ppm
applicazioni
battery manufacturing
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
O=C1C(O[B-](F)(F)([Na+])O1)=O
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)