Documenti fondamentali
932000
Sigma-Aldrich
PSCbCz
Sinonimo/i:
NPI_emissivelayer, Poly{6-(9H-Carbazol-9-yl)-9-(4-vinylbenzyl)-9H-pyrido-[2,3-b]indole}
About This Item
Formula condensata:
(C32H23N3)n
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
PM
≥9000 by GPC
Livello qualitativo
energy gap
0.15 eV (delta EST)
3.38 eV (HOMO-LUMO gap)
Solubilità
chlorobenzene: soluble
Fluorescenza
λem 414 nm±10 nm in chlorobenzene
Energia dell’orbitale
HOMO -5.65 eV 
LUMO -2.28 eV 
Applicazioni
PSCbCz is a carbazole-based polymeric host materials for realizing high-efficiency solution-processed polymer host emitting layer for phosphorescent green TADF OLED, with external quantum efficiencies (EQE) of 17.48%.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)