930598
VH032-OH
≥95%
Sinonimo/i:
(2S,4R)-1-((S)-2-Acetamido-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxy-N-[2-hydroxy-4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl]pyrrolidine-2-carboxamide, L-Prolinamide, N-acetyl-3-methyl-L-valyl-4-hydroxy-N-[[2-hydroxy-4-(4-methyl-5-thiazolyl)phenyl]methyl]-, (4R)-
About This Item
Prodotti consigliati
ligand
VH032
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: ligand
Gruppo funzionale
hydroxyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Applicazioni
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Altre note
Destruction of DNA-Binding Proteins by Programmable Oligonucleotide PROTAC (O′PROTAC): Effective Targeting of LEF1 and ERG
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
930598-50MG | 4065268975831 |