929840
Poly(ethylene glycol) dimethacrylate
average Mn 3400, contains MEHQ as inhibitor
Sinonimo/i:
PEG bismethacrylate, PEG hydrogel, PEGDM, PEG dimethacrylate
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
fine powder
Livello qualitativo
PM
average Mn 3400
contiene
MEHQ as inhibitor
Colore
white to off-white
P. ebollizione
>200 °C/2 mmHg (lit.)
Solubilità
deionized water: 20 wt. % at 23 °C
Estremità Ω
methacrylate
Estremità α
methacrylate
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OCCO.CC(=C)C(O)=O
InChI
1S/C10H14O4/c1-7(2)9(11)13-5-6-14-10(12)8(3)4/h1,3,5-6H2,2,4H3
STVZJERGLQHEKB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)