929638
Poly(ethylene glycol) diacrylamide
Mn 3400, contains MEHQ as stabilizer
Sinonimo/i:
PEG diacrylamide, PEG hydrogel, PEGDAAm
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
fine powder
Livello qualitativo
PM
Mn 3400
average Mn 3400
contiene
≥25 ppm MEHQ as inhibitor
MEHQ as stabilizer
Colore
white to off-white
Solubilità
deionized water: 20 wt. % at 23 °C
Estremità Ω
acrylamide
Estremità α
acrylamide
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)