929433
Opto-pomalidomide-C2-NH2 hydrochloride
≥95%
Sinonimo/i:
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl 3-(4-((2-aminoethyl)amino)-1,3-dioxoisoindolin-2-yl)-2,6-dioxopiperidine-1-carboxylate hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
ligand
pomalidomide
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC1=CC(COC(N2C(CCC(N3C(C4=CC=CC(NCCN)=C4C3=O)=O)C2=O)=O)=O)=C(C=C1OC)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C25H25N5O10/c1-38-18-10-13(17(30(36)37)11-19(18)39-2)12-40-25(35)29-20(31)7-6-16(23(29)33)28-22(32)14-4-3-5-15(27-9-8-26)21(14)24(28)34/h3-5,10-11,16,27H,6-9,12,26H2,1-2H3
QEGZOUGKLQLVHL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)