Documenti fondamentali
929409
Sigma-Aldrich
Vitamin E Succinate-(phenyl-5,7-dimethyl-d6)
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C33D6H48O5
Peso molecolare:
536.82
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.13
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (CP)
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+6
Confezionamento
This is a bulk stock product. For informaiton on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)