Documenti fondamentali
927163
Sigma-Aldrich
BNMO
≥95%
Sinonimo/i:
N1,N2-Bis(1-naphthalenylmethyl)ethanediamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H20N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
368.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder
Applicazioni
BNMO is a ligand for the copper-catalyzed coupling of aryl halides and alkyl alcohols.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Zhixiang Chen et al.
Journal of the American Chemical Society, 141(8), 3541-3549 (2019-01-29)
A robust and practical protocol for preparing alkyl aryl ethers has been developed, which relies on using two types of ligands to promote Cu-catalyzed alkoxylation of (hetero)aryl halides. The reaction scope is very general for a variety of coupling partners