Documenti fondamentali
924903
Sigma-Aldrich
25-Hydroxyvitamin D2-(22,26,27-13C3) solution
50 μg/mL in ethanol, ≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C3C25H44O2
Peso molecolare:
415.63
Codice UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.13
Purezza isotopica
≥98 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (CP)
Concentrazione
50 μg/mL in ethanol
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
C[C@@]12[C@](CC[C@]2([H])[C@H](C)/[13CH]=C/[C@H](C)C(O)([13CH3])[13CH3])([H])/C(CCC1)=C/C=C(C[C@@H](O)CC3)\C3=C
InChI
KJKIIUAXZGLUND-DUOHQZGJSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)