Documenti fondamentali
924547
Sigma-Aldrich
α -Nitrotoluene
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
liquid
Densità
1.654 g/mL (lit.)
Gruppo funzionale
amine
nitro
phenyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[N+](=O)([O-])Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H7NO2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
VLZLOWPYUQHHCG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)