922951
TpOx-Ph-p-CN
Sinonimo/i:
4-(2,3,6,11,12-Pentakis(pentyloxy)triphenyleno[1,2-d]oxazol-8-yl)benzonitrile
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Polymorph crystalline phase: Solid, Discotic Liquid Crystal, Isotropic
Livello qualitativo
Temp. transizione
crystalline phase to discotic phase <-22 °C (heating)
discotic phase to isotropic phase -275 °C (heating)
Solubilità
soluble (THF > 1 mg/mL, MeCN < 0.23 mg / mL, DCM > 1 mg /mL)
λmax
272 nm in ethyl acetate
εmax
103,000 M-1cm-1 in ethyl acetate
Fluorescenza
λem 558 nm, quantum yield 0.32 (pSS (nm) = 286, Fluorescence Lifetime (ns) = 5.55)
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
- Fluorescent dye staining
- Organic semiconductor for organic electronic and photonic applications
- Multi-photon microscopy
Stoccaggio e stabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)